Merck
317020
Sigma-Aldrich
(−)-DIP-Chloride
Synonim(y):
(−)-B-Chlorodiisopinocampheylborane, (−)-Ipc2BCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34BCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.75
Beilstein:
5937756
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
52-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H]1[C@@H](CC2CCC1C2(C)C)B(Cl)[C@@H]3CC4CCC([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BCl/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m1/s1
Klucz InChI
PSEHHVRCDVOTID-VMAIWCPRSA-N
Zastosowanie
Both (+)- and (-)-DIP-chloride are used for asymmetric reduction of prochiral ketones and for the preparation of β-amino alcohols.
Reagent used for an enantioselective reduction of (chloroacetyl) benzofurans to chlorohydrins which serve as intermediates for the corresponding epoxides and aminoalcohols. For a short paper on the preparation of DIP halides and their use in stereoselective reductions see Chem. Commun. 1053 (1994).
Informacje prawne
DIP-Chloride is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Asymmetry, 16, 3205-3205 (2005)
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 652-652 (2005)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1053-1053 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 1511-1511 (1994)
Aldrichimica Acta, 20, 9-9 (1987)