Merck
341568
Sigma-Aldrich
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Synonim(y):
(Benzene)dichlororuthenium dimer, Benzeneruthenium dichloride dimer, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis[(benzene)dichlororuthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium
About This Item
Wzór liniowy:
Ru2(C6H6)2Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Hydrosilylation Catalysts
  • Catalyst for SNAr reactions of fluoroarenes and cyclic amines (eq. 1)
  • Precatalyst for the hydrogenation of β-keto esters (eq. 2)
  • Precursor for the preparation of other ruthenium catalysts (eq. 3)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.
Protokół grupy Trost daje α-winylosilany z końcowych acetylenów przy użyciu katalizatora [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 i innych do hydrosililowania.