Key Documents
338370
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
97%
Synonim(y):
1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl-, rhodium complex, Bis(dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(pentamethylcyclopentadienylrhodium dichloride), Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(II) dimer, Tetrachlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reaction type: C-Mannosylation
ciąg SMILES
Cl[Rh]Cl.Cl[Rh]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Catalyst for:
- Oxidative olefination reactions
- C-C bond cleavage of secondary alcohols
- Ortho C-H olefination of phenol derivatives
- Oxidative annulation of pyridines
- Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
- Amidation reactions
- Reductive alkylation reactions
- Oxidative olefination reactions
- C-C bond cleavage of secondary alcohols
- Ortho C-H olefination of phenol derivatives
- Oxidative annulation of pyridines
- Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
- Amidation reactions
- Reductive alkylation reactions
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?