Kluczowe dokumenty
683132
Chiralyst P493
Umicore, 98%
Synonim(y):
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Di(μ-chloro)bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I), 1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]dirhodium, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer, [Rh(COD)Cl]2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
216.3-219.2 °C
243 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Klucz InChI
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Zastosowanie
Efficient and Selective Catalysts for Asymmetric Synthesis
- Employed for the synthesis of rhodium complex of heterocyclic carbenes (NHCs).
- Modified and coated on the surface of ferrite magnetic nanoparticles for catalyzing hydroformylation reaction of olefins.
- Used for the synthesis of triple-layer structure to be used as a ring-opening polymerization catalyst.
- As an effective catalyst for dehydrogenation of amine-borane adducts (hydrogen storage materials) such as ammonia-borane.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.