Key Documents
714763
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(I)
99%
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
85-87 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.2CO.Rh/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;2*1-2;/h1-5H3;;;
Klucz InChI
WLEZSLNXJZXKGT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Catalyst for:
- Dehydrogenative germylation of olefins
- Cyclotrimerization of acetylenes
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?