Merck
900621
Sigma-Aldrich
CyJohnPhos Pd G3
95%
Synonim(y):
(2-dicykloheksylofosfino-1,1′-bifenylo)[2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]metanosulfonian palladu(II), CyJohnPhos G3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H44NO3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C=CC=CC4C=5C=CC=CC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
InChI
InChI=1S/C24H31P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
Klucz InChI
NFZUZGPTBAUUOC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Prekatalizator palladowy Buchwalda trzeciej generacji (G3) do sprzęgania krzyżowego, wykazujący lepszą stabilność i reaktywność w porównaniu z poprzednimi generacjami. Ten sam produkt był wcześniej wymieniony pod nazwą RNI00192.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.