Kluczowe dokumenty
693049
(R)-Tol-BINAP
Synonim(y):
(R)-(+)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D +162°, c = 0.5 in benzene
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
254-258 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
Klucz InChI
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Reactant serving as a precursor for:
- Catalysts used for reductive amination of ketones
- Rh(I)-catalyst for hydrogenation of acetamidoacrylic acid derivatives
- Chiral platinum catalysts for asymmetric Baeyer-Villiger oxidation of cyclic ketones
- CuI-Tol-BINAP catalysts for enantioselective Michael reactions of Grignard reagents to unsaturated esters
- BINAP Pt Dications for cation trapping
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Utlenianie Baeyera-Villigera polega na oksydacyjnym rozszczepieniu wiązania węgiel-węgiel sąsiadującego z karbonylem, co przekształca ketony w estry, a cykliczne ketony w laktony.
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago