Merck
794228
Sigma-Aldrich
N-XantPhos Pd G3
95%
Synonim(y):
(2′-amino-2-bifenylo)(metanosulfoniano-κO)pallad - 4,6-bis(difenylofosfino)-10H-fenoksazyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H40N2O4P2PdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
921.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O=S(O[Pd]C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2N)(C)=O.C3(P(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=C(OC(C(P(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)=CC=C8)=C8N9)C9=CC=C3
InChI
1S/C36H27NOP2.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-5-15-27(16-6-1)39(28-17-7-2-8-18-28)33-25-13-23-31-35(33)38-36-32(37-31)24-14-26-34(36)40(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h1-26,37H;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
RKPGNKWNXMCYQX-UHFFFAOYSA-M
Opakowanie
Każdy produkt AldrichCPR zostanie zapakowany w jedną skonsolidowaną jednostkę, chyba że w momencie składania zamówienia zostanie określonych kilka jednostek.
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.