Merck
804959
Sigma-Aldrich
DavePhos-Pd-G3
95%
Synonim(y):
Methanesulfonato 2-dicyclohexylphosphino-2-(N,N-dimethylamino)biphenyl(2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H49N2O3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
763.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
zanieczyszczenia
<5% THF
mp
183-200 °C (decomp)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C)C1=C(C2=C(P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C=CC=C2)C=CC=C1.NC5=C(C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C26H36NP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-12,17-22H,3-8,13-16H2,1-2H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
FBIRGVXUSGLNQE-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
DavePhos-Pd-G3 is a modified G3 precatalyst (G3′). It has been synthesized by Buchwald and coworkers from second generation (G2) precatalyst by methylation of the amino group present on biphenyl backbone. It is a useful catalyst for various cross-coupling reactions. They are versatile catalysts. They have long life in solutions and are readily soluble in various organic solvents. G3- precatalysts have been employed in various C-N bond forming reactions.
Zastosowanie
Pd precatalyst for cross-coupling
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
2-Aminobiphenyl Palladacycles: The ?Most Powerful? Precatalysts in C-C and C-Heteroatom Cross-Couplings.
Bruneau A, et al.
ACS Catalysis, 5(2), 1386-1396 (2015)
Produkty
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
Cała zawartość torebki foliowej jest ważona, powlekana, pakowana i zamykana w komorze rękawicowej pod azotem.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
Zobacz wszystko