Merck
925454
Sigma-Aldrich
AdCyBrettPhos Pd G6 Br
Synonim(y):
AdCyBrettPhos OAC prekatalizator Br
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H61BrF3O2PPd
Masa cząsteczkowa:
920.27
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
Br[Pd](C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)P(C(C(OC)=CC=C2OC)=C2C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C3)=C3C(C)C)(C4CCCCC4)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5
Zastosowanie
AdCyBrettPhos Pd G6 Br jest prekatalizatorem G6 Buchwalda. Prekatalizatory G6 są stabilnymi w powietrzu, opartymi na palladzie kompleksami addycji oksydacyjnej (OAC), które stanowią alternatywę dla wcześniej opracowanych klas prekatalizatorów palladowych. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, najgrubsze prekatalizatory z ligandami biarylofosfinowymi można łatwo przygotować. Wykazano, że te prekatalizatory są skuteczne w wielu reakcjach, w tym w sprzężeniach krzyżowych C-N, C-O i C-F.
Dowiedz się więcej o prekatalizatorach G6 Buchwalda.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Prekatalizatory Buchwald G6 to utleniające kompleksy addycyjne, które są stabilne termicznie, odporne na powietrze i wilgoć. Aktywacja katalizatora nie wymaga zasady i generuje nieszkodliwe produkty uboczne.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.