Merck
912883
Sigma-Aldrich
tBuBrettPhos Pd G6 TES
Synonim(y):
tBuBrettPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H66BrO4PPdSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
892.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Pd](Br)c3ccc(cc3)C(=O)OCC[Si](C)(C)C.P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
Klucz InChI
ZIQMRJCMTGYLPQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
tBuBrettPhos Pd G6 TES is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monophosphine Ligands Promote Pd-Catalyzed C-S Cross-Coupling Reactions at Room Temperature with Soluble Bases.
Xu J, et al.
ACS Catalysis, 9(7), 6461-6466 (2019)
Bryan T Ingoglia et al.
Organic letters, 19(11), 2853-2856 (2017-05-13)
In this report, we describe the application of palladium-based oxidative addition complexes (OACs) as effective precatalysts for C-N, C-O, and C-F cross-coupling reactions with a variety of (hetero)arenes. These complexes offer a convenient alternative to previously developed classes of precatalysts
Produkty
Prekatalizatory Buchwald G6 to utleniające kompleksy addycyjne, które są stabilne termicznie, odporne na powietrze i wilgoć. Aktywacja katalizatora nie wymaga zasady i generuje nieszkodliwe produkty uboczne.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.