Merck
916455
Sigma-Aldrich
AlPhos Pd G6 OTf
Synonim(y):
AlPhos OAC prekatalizator OTf
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H71F10O4PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1215.65
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
[Pd+]c%10ccc(cc%10)C(F)(F)F.Fc1c(c(c(c(c1CCCC)F)F)c2c(c(c(cc2C(C)C)C(C)C)c3c(c(ccc3)OC)P([C@]87C[C@H]9C[C@@H](C8)C[C@@H](C7)C9)[C@]54C[C@H]6C[C@@H](C5)C[C@@H](C4)C6)C(C)C)F.FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
Klucz InChI
QJLVEPMTRMVTFU-HZBKTHAQSA-M
Zastosowanie
AlPhos Pd G6 OTf jest prekatalizatorem G6 Buchwalda. Prekatalizatory G6 są stabilnymi w powietrzu, opartymi na palladzie kompleksami addycji oksydacyjnej (OAC), które stanowią alternatywę dla wcześniej opracowanych klas prekatalizatorów palladowych. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, najgrubsze prekatalizatory z ligandami biarylofosfinowymi można łatwo przygotować. Wykazano, że te prekatalizatory są skuteczne w wielu reakcjach, w tym w sprzężeniach krzyżowych C-N, C-O i C-F.
Dowiedz się więcej o prekatalizatorach G6 Buchwalda.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Prekatalizatory Buchwald G6 to utleniające kompleksy addycyjne, które są stabilne termicznie, odporne na powietrze i wilgoć. Aktywacja katalizatora nie wymaga zasady i generuje nieszkodliwe produkty uboczne.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.