Merck
926167
Sigma-Aldrich
Chitosan glycidyl methacrylate
Degree of methacrylation ~20%
Synonim(y):
Akrylan chitozanu, Chitozan modyfikowany metakrylanem metylu, Chitozan szczepiony metakrylanem, Metakrylan chitozanu
About This Item
Wzór liniowy:
(C13H21NO7)n (C8H13NO5)m
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1COCC(O)COC(C(C)=C)=O
Zastosowanie
Unikalne właściwości fizykochemiczne oferują chitozanowi ogromny potencjał w szeregu zastosowań biomedycznych, takich jak inżynieria tkankowa, nośniki do dostarczania leków i immobilizacja enzymów do biosensingu. Chitozan funkcjonalizowany metakrylanem jest sieciowalny termicznie/fotograficznie i używany jako prekursor do wytwarzania hydrożeli w szerokim zakresie zastosowań biomedycznych, w tym w inżynierii tkankowej, biodruku 3D oraz dostarczaniu leków i genów. Materiał na bazie chitozanu ma również właściwości mukoadhezyjne i dlatego jest szeroko stosowany w przezśluzówkowym dostarczaniu leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Farnoosh Pahlevanzadeh et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(11) (2020-06-18)
Chitosan (CS) has gained particular attention in biomedical applications due to its biocompatibility, antibacterial feature, and biodegradability. Hence, many studies have focused on the manufacturing of CS films, scaffolds, particulate, and inks via different production methods. Nowadays, with the possibility
Shefali Jaiswal et al.
Carbohydrate polymers, 211, 109-117 (2019-03-03)
A methyl methacrylate (MMA) modified chitosan (CS) conjugate (CSMMA) has been synthesized by a green method via Michael addition reaction between CS and MMA in ethanol. The synthesized conjugate was characterized by FT-IR, 1H NMR, X-ray diffraction spectrometry and SEM