924482
Methacrylated Alginate
Medium Viscosity, Low endotoxin
Synonim(y):
AlMA, AlgMA, Alginian, Alginian sodu, Bioprinting 3D, Metakrylan
About This Item
Polecane produkty
opis
Degree of Substitution: 15-25%
Poziom jakości
Formularz
(Powder or chunk(s) or fibers)
zanieczyszczenia
<10 CFU/g Bioburden (Aerobic)
<10 CFU/g Bioburden (Fungal)
<100 EU/g Endotoxin
kolor
white to off-white
przydatność
conforms to structure for NMR
Zastosowanie
Alginian jest anionowym polisacharydem, który jest szeroko stosowany w zastosowaniach farmaceutycznych i biomedycznych ze względu na jego pochodzenie niezwierzęce, niską toksyczność, biokompatybilność i biodegradowalność. Hydrożele alginianowe są powszechnie stosowane do wytwarzania rusztowań w inżynierii tkankowej, biotuszy do biodruku 3D oraz nanonośników do dostarczania leków i genów. Ze względu na termiczne lub fotochemiczne sieciowanie końcowych metakrylanów, alginian funkcjonalizowany metakrylanem może być stosowany do przygotowania hydrożeli odpornych na degradację matrycy. Właściwości powstałego hydrożelu (np. sztywność, współczynnik pęcznienia, szybkość degradacji) można regulować za pomocą masy cząsteczkowej alginianu, stopnia funkcjonalizacji metakrylanu i gęstości usieciowania.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)