Merck
906913
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink 
Alg(Gel)ma -Vis/525 nm
Synonim(y):
Alginian, Alginian sodu, Bioink, Biokomponent żelMA-alginian, Metakrylamid żelatyny, Metakrylan żelatyny, Metakryloil żelatyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
opis
suitable for 3D bioprinting applications
Formularz
gel form (Viscous)
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
colorless to pale yellow
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Biodruk 3D polega na drukowaniu biokompatybilnych materiałów, komórek, czynników wzrostu i innych materiałów pomocniczych niezbędnych do uzyskania funkcjonalnych złożonych żywych tkanek. Biodruk 3D został wykorzystany do wytworzenia kilku różnych rodzajów tkanek, takich jak skóra, kości, przeszczepy naczyniowe i struktury chrząstki. W oparciu o pożądane właściwości, różne materiały i preparaty mogą być wykorzystywane do generowania zarówno twardych, jak i miękkich tkanek. Chociaż istnieje kilka metod drukowania 3D, ze względu na wrażliwość stosowanych materiałów, najczęściej stosowane są metody oparte na wytłaczaniu z biotuszami.
Zastosowanie
Formuła biokomponentu żelatyna-metakrylan-alginian pochodzi z naturalnych polimerów - żelatyny i alginianu. Żelatyna zawiera bioaktywne sekwencje peptydowe podobne do natywnej macierzy zewnątrzkomórkowej, które promują adhezję komórek za pośrednictwem integryn i degradację enzymatyczną wrażliwą na MMP, które są niezbędne dla funkcji komórkowych, takich jak migracja, proliferacja i różnicowanie. Alginian jest naturalnym polisacharydem szeroko stosowanym w inżynierii tkankowej, służy jako wzmacniacz lepkości w preparacie bioink. TissueFab®- Formuła biotuszu GelAlg-Vis jest zoptymalizowana pod kątem biodruku 3D tkanek i konstruktów przy użyciu dowolnej biodrukarki 3D opartej na ekstruzji. TissueFab® - Biotusz GelAlg-Vis może być stosowany do biodruku hydrożeli zawierających komórki w pożądanym kształcie i może być sieciowany przez połączenie sieciowania chemicznego i fotosieciowania za pomocą światła widzialnego w celu dalszej hodowli i dojrzewania komórek do zastosowań w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. Biotusze na bazie metakrylanu żelatyny zostały wykorzystane do biodruku 3D z wysoką rozdzielczością druku, wiernością kształtu i żywotnością komórek. Biotusze na bazie metakrylanu żelatyny zostały wykorzystane do biodruku osteogennego, chondrogennego, wątrobowego, adipogennego, naczyniowego, nabłonkowego, śródbłonkowego, zastawki serca, skóry, guza oraz innych tkanek i konstrukcji. Biotusze zawierające żelatynę i alginian zostały wykorzystane do biodruku konstrukcji 3D z różnymi typami komórek, w tym ludzkimi mezenchymalnymi komórkami macierzystymi (hMSC), embrionalnymi komórkami macierzystymi (ESC), ludzkimi komórkami śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC), fibroblastami, komórkami nowotworowymi itp.
Opakowanie
10 ml w szklanej butelce
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Upper respiratory tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weitao Jia et al.
Biomaterials, 106, 58-68 (2016-08-24)
Despite the significant technological advancement in tissue engineering, challenges still exist towards the development of complex and fully functional tissue constructs that mimic their natural counterparts. To address these challenges, bioprinting has emerged as an enabling technology to create highly
Marco Costantini et al.
Biofabrication, 8(3), 035002-035002 (2016-07-20)
In this work we demonstrate how to print 3D biomimetic hydrogel scaffolds for cartilage tissue engineering with high cell density (>10(7) cells ml(-1)), high cell viability (85 ÷ 90%) and high printing resolution (≈100 μm) through a two coaxial-needles system.
Liliang Ouyang et al.
Biofabrication, 8(3), 035020-035020 (2016-09-17)
3D cell printing is an emerging technology for fabricating complex cell-laden constructs with precise and pre-designed geometry, structure and composition to overcome the limitations of 2D cell culture and conventional tissue engineering scaffold technology. This technology enables spatial manipulation of
Thomas Billiet et al.
Biomaterials, 35(1), 49-62 (2013-10-12)
In the present study, we report on the combined efforts of material chemistry, engineering and biology as a systemic approach for the fabrication of high viability 3D printed macroporous gelatin methacrylamide constructs. First, we propose the use and optimization of
Y Shi et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(3), 035008-035008 (2018-01-09)
Three-dimensional bioprinting is an emerging technology for fabricating living 3D constructs, and it has shown great promise in tissue engineering. Bioinks are scaffold materials mixed with cells used by 3D bioprinting to form a required cell-laden structure. In this paper
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.