Merck
923834
Sigma-Aldrich
Chitosan-mPEG 1k
25-60% PEGylation, medium MW
Synonim(y):
PEGylowany chitozan, Średni MW
About This Item
Wzór liniowy:
(C8H13NO5)p((C2H4O)nC10H17NO6)m
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
solid (powder or chunk(s) or fiber)
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
  • Chitozan był w ostatnich dziesięcioleciach szeroko stosowany w różnych aplikacjach, zarówno przemysłowych, jak i farmaceutycznych.
  • Jego dodatnie ładunki w lekko kwaśnych warunkach pozwalają na tworzenie kompleksów lub nanocząstek.
  • Podczas procesu dostarczania, stabilna zwarta struktura kompleksu, z kationowymi łańcuchami chitozanu jako zewnętrzną powłoką i anionowymi genami/lekami jako rdzeniem, skutecznie chroni geny/leki przed "efektem zmiatania" klirensu śluzowo-rzęskowego i degradacją przez enzymy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peggy Chan et al.
Biomaterials, 28(3), 540-549 (2006-09-27)
Poor water solubility and low transfection efficiency of chitosan are major drawbacks for its use as a gene delivery carrier. PEGylation can increase its solubility, and folate conjugation may improve gene transfection efficiency due to promoted uptake of folate receptor-bearing
Li Xiang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(37), 20571-20581 (2019-08-01)
PEGylation can modify the physicochemical properties of native chitosan and improves its water solubility. PEGylated chitosan has been widely used as a gene/drug delivery vector by forming a polyelectrolyte complex (PEC) in biomedical engineering. The molecular interactions of PEGylated chitosan