Kluczowe dokumenty
912034
Trimethyl chitosan
high molecular weight, degree of quaternization 30-70%
Synonim(y):
N,N,N-Trimethyl chitosan, Chitosan trimethyl, Mucoadhesive polymers, TMC Chitosan
Zastosowanie
The quaternization of the primary amine increases the water solubility of chitosan and keeps chitosan soluble over a wide pH range. Among all the quaternized chitosans, N, N, N-trimethyl chitosan chloride (TMC) is the most widely applied in biomedical applications.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.