Merck
SMB00279
Sigma-Aldrich
Chitosan dimer dihydrochloride
≥85% (HPLC), powder
Synonim(y):
Chitosan dimer dihydrochloride, Chitobiose dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N2O9 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
413.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥85% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O)[C@H](N)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@H]1O.Cl.Cl
InChI
1S/C12H24N2O9.2ClH/c13-5-9(19)10(4(2-16)21-11(5)20)23-12-6(14)8(18)7(17)3(1-15)22-12;;/h3-12,15-20H,1-2,13-14H2;2*1H/t3-,4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11?,12+;;/m1../s1
Klucz InChI
QBSWPIQMUDKRHR-SORUAGQPSA-N
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3