762024
Azide-PEG3-biotin conjugate
Synonim(y):
Polyethylene glycol, N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-(3aS,4S,6aR)- 1H-thieno[3,4-d ]imidazole-4-pentanamide, Biotin-PEG3-azide
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1N[C@](CS[C@H]2CCCCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)([H])[C@]2([H])N1
InChI
1S/C18H32N6O5S/c19-24-21-6-8-28-10-12-29-11-9-27-7-5-20-16(25)4-2-1-3-15-17-14(13-30-15)22-18(26)23-17/h14-15,17H,1-13H2,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t14-,15-,17-/m1/s1
Klucz InChI
ZWFOOMQCYIGZBE-BFYDXBDKSA-N
Zastosowanie
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Powiązane treści
Glikol polietylenowy (PEG), czasami określany również jako tlenek polietylenu (PEO), jest polimerem kondensacyjnym tlenku etylenu i wody, który ma kilka właściwości chemicznych, które czynią go użytecznym w zastosowaniach biologicznych, chemicznych i farmaceutycznych.