Kluczowe dokumenty
678937
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
97%
Synonim(y):
TBTA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
mp
132-143 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
InChI
1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
Klucz InChI
WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Chemia kliknięć to podejście do syntezy cząsteczek podobnych do leków, które może przyspieszyć proces odkrywania leków dzięki zastosowaniu kilku praktycznych i niezawodnych reakcji.