Key Documents
906301
BTTES
Synonim(y):
3-(4-((Bis((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amino)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)propane-1-sulfonic acid, Copper click-chemistry ligand, Water-soluble CuAAC ligand
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)