Merck
761621
Sigma-Aldrich
Fluor 488-Alkyne
95% (HPLC)
Synonim(y):
Rhodamine 110-PEG4-alkyne
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H33N3O8
Masa cząsteczkowa:
587.62
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Rhodamine 110 conjugated terminal alkyne. Can be used to detect or label azide containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition.
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Click Chemistry a newer approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by utilizing a few practical and reliable reactions.
Chemia kliknięć to podejście do syntezy cząsteczek podobnych do leków, które może przyspieszyć proces odkrywania leków dzięki zastosowaniu kilku praktycznych i niezawodnych reakcji.