Kluczowe dokumenty
760706
Sulfo-dibenzocyclooctyne-biotin conjugate
for Copper-free Click Chemistry
Synonim(y):
Sulfo-DBCO-biotin
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[NH+](CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(CNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)NCCC(=O)N3Cc4ccccc4C#Cc5ccccc35
InChI
1S/C31H35N5O7S2.C6H15N/c37-27(12-6-5-11-25-29-23(19-44-25)34-31(40)35-29)33-17-26(45(41,42)43)30(39)32-16-15-28(38)36-18-22-9-2-1-7-20(22)13-14-21-8-3-4-10-24(21)36;1-4-7(5-2)6-3/h1-4,7-10,23,25-26,29H,5-6,11-12,15-19H2,(H,32,39)(H,33,37)(H2,34,35,40)(H,41,42,43);4-6H2,1-3H3/t23-,25-,26?,29-;/m0./s1
Klucz InChI
RACLEVCKGUBCTH-GESOYTMLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.