Kluczowe dokumenty
761524
Dibenzocyclooctyne-N-hydroxysuccinimidyl ester
for Copper-free Click Chemistry
Synonim(y):
DBCO-NHS ester, DBCO-SE
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
mp
149-157 (decomposition)
grupa funkcyjna
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC(ON(C(CC1)=O)C1=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C23H18N2O5/c26-20(13-14-23(29)30-25-21(27)11-12-22(25)28)24-15-18-7-2-1-5-16(18)9-10-17-6-3-4-8-19(17)24/h1-8H,11-15H2
Klucz InChI
XCEBOJWFQSQZKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the modification and labeling of biomolecules such as antibodies and streptavidin by introducing DBCO groups onto their surfaces
- As a cross linker to conjugate peptide antigens onto the surface of poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.