Merck
746924
Sigma-Aldrich
Polystyrene thiol terminated
average Mn 5,000, PDI ≤1.1
Synonim(y):
MercaptoPS, Mercaptopolystyrene, PS SH terminated
About This Item
Wzór liniowy:
CNC3H6(C8H8)nSH
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
temp. przejścia
Tg 94.1 °C (onset)
PDI
≤1.1
Zastosowanie
Jest to dobrze zdefiniowany polistyren z funkcjonalnością tiolową na jednym końcu i cyjanową na drugim. Funkcjonalność tiolowa jest wszechstronna i powszechnie stosowana w modyfikowaniu powierzchni nanocząstek; przyłączaniu do Au w celu utworzenia samoorganizujących się monowarstw (SAM); jak również w chemii tiolowo-enowej typu click.
Informacje prawne
Sprzedawane wyłącznie do celów badawczych: Patrz sigma-aldrich.com/raftlicense. Patenty 7; 714; 075; 7; 250; 479; 7; 666; 962; 6; 642; 318; 6; 747; 111; W2010/8356.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bumjoon J. Kim;
Macromolecules, 41, 436-447 (2008)
Produkty
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.