Merck
772577
Sigma-Aldrich
Polystyrene, DDMAT terminated
average Mn 5,000, PDI <1.1
Synonim(y):
Poly(styrene) RAFT
About This Item
Wzór liniowy:
C4H7O2(C8H8)nC13H25S3
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
temp. przejścia
Tm 361-366 °C
PDI
<1.1
Zastosowanie
Poly(styrene) is a hydrophobic polymer used in many applications. The end group functionality contains a carboxylic acid (COOH) as well as the 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid RAFT agent moiety. This will allow for additional polymerization to generate a diblock copolymer. This RAFT agent is especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Mikrocząstki w dostarczaniu leków: Badanie kontrolowania wielkości i dystrybucji mikrocząstek chitozanu, badanie enkapsulacji BSA i sieciującego TPP.
Zobacz wszystko