Wstecz
Polystyrene, DDMAT terminated
Synonim(y):
Poly(styrene) RAFT
Wzór liniowy:
C
4
H
7
O
2
(C
8
H
8
)
n
C
13
H
25
S
3
Products
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Postać fizyczna
Poziom jakości
Skład polimeru
Typ polimeru
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
772577
Polystyrene, DDMAT terminated,
average M
n
5,000, PDI <1.1