Merck
701645
Sigma-Aldrich
Polystyrene, monocarboxy terminated
Mw ~200,000 by GPC
Synonim(y):
PS-COOH
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n CO2H
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw ~200,000 by GPC
mp
106-112 °C
rozpuszczalność
MEK: soluble
THF: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)