Merck
QBD10501
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®4-NHS ester
Synonim(y):
Ester bursztynoimidylowy kwasu 3-(azydotetra(etylenooksy))propionowego, Glikol polietylenowy, NHS-Peg4-Azide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupa funkcyjna
NHS ester
azide
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H24N4O8/c16-18-17-4-6-24-8-10-26-12-11-25-9-7-23-5-3-15(22)27-19-13(20)1-2-14(19)21/h1-12H2
Klucz InChI
OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester azydo-98694-NHS zawiera funkcję azydkową na jednym końcu pojedynczej przekładki 9869 o masie cząsteczkowej (17,7 Å) i grupę reaktywną na drugim końcu przekładki. Dystans 9869 jest hydrofilowy i nieimmunogenny oraz poprawia rozpuszczalność cząsteczki docelowej w wodzie, jednocześnie zmniejszając immunogenność i zwiększając objętość hydrodynamiczną celu. Ester NHS łatwo reaguje z aminami w roztworze wodnym lub rozpuszczalniku organicznym. Grupa azydkowa reaguje z alkinami w dobrze znanej reakcji chemii click. Reakcja click chemistry przebiega w katalizie miedzi(I) lub rutenu lub w reakcji katalizowanej naprężeniem z niektórymi typami partnerów alkinowych.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)