Merck
QBD10567
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®4-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, Kwas 2,3,5,6-tetrafluorofenyl 3-[2-[2-(2-azidoetoksy)etoksy]etoksy]propanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21F4N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupa funkcyjna
azide
ester
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Klucz InChI
AGVABWOMXXXMSG-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester azido-dPEG ®₄-TFP może być stosowany do koniugacji dwóch różnych białek lub przeciwciała z ładunkiem użytecznym poprzez zastosowanie katalizowanej miedzią chemii "click" z azydkiem do reakcji z terminalnymi alkinami lub naprężonymi alkinami oraz poprzez reakcję estru TFP z pierwszorzędową aminą.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)