Kluczowe dokumenty
QBD10569
Azido-dPEG ®12-TFP ester
>90%
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
Cechy i korzyści
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)