Kluczowe dokumenty
208795
S-Methyl methanethiosulfonate
97%
Synonim(y):
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
tw
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble 1:1
chloroform: soluble 200 ul per mL, clear, faintly yellow-green
water: soluble 1:5
gęstość
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
disulfide
ciąg SMILES
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Klucz InChI
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?