Merck
QBD11811
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG ®12-DBCO
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H83N5O16S
Masa cząsteczkowa:
1102.34
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Biotin-dPEG ® ₁₂-DBCO zawiera biotynę i DBCO, które mogą reagować z azydkiem za pomocą bezmiedziowej chemii "click".
Zautomatyzuj znakowanie biotyną za pomocą zautomatyzowanej platformy syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2