Merck
QBD11812
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-carboxyfluorescein
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H79N3O20
Masa cząsteczkowa:
1234.34
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C)NCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O.O=C4C=CC5=C(C6=CC=CC=C6C(O)=O)C7=CC=C(O)C=C7OC5=C4
Zastosowanie
DBCO-dPEG®12-carboxyfluorescein is a versatile fluorescent reagent used for labeling peptides, proteins, and other molecules using strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC).
Cechy i korzyści
DBCO-dPEG ®₁₂-carboxyfluorescein is a fluorescent dye with a dPEG spacer attached to a DBCO which can react with azide through copper-free "click" chemistry.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)