Merck
PHL84211
5,7-Dimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5,7-Dimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, Chrysin dimethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
O1c2c(c(cc(c2)OC)OC)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O4/c1-19-12-8-15(20-2)17-13(18)10-14(21-16(17)9-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
JRFZSUMZAUHNSL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wonhyoung Park et al.
Phytotherapy research : PTR, 34(9), 2275-2286 (2020-03-20)
Endometriosis is a reproductive disorder characterized by the dislocation of endometrial tissues. Approximately 5-20% of women at their reproductive age are diagnosed with endometriosis, which causes chronic pain and infertility. Here, we demonstrated that the bioactive flavonoid, 5,7-dimethoxyflavone (DMF), exhibited
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL84211-25MG4061842062997