Kluczowe dokumenty
PHL82615
Oroxylin A
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5,7-Dihydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavone;, 6-Methoxybaicalein;
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
COc1c(O)cc2OC(=CC(=O)c2c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-16-11(18)8-13-14(15(16)19)10(17)7-12(21-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,18-19H,1H3
Klucz InChI
LKOJGSWUMISDOF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)