Kluczowe dokumenty
560251
3-(4-Aminophenyl)propionic acid
97%
Synonim(y):
3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
133-137 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
560251-1G | 4061832583372 |
560251-5G | 4061832595207 |