Merck
335339
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)butyric acid
95%
Synonim(y):
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
Klucz InChI
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)