Kluczowe dokumenty
112666
4-Butylaniline
97%
Synonim(y):
(4-butylofenylo)amina, 4-butylobenzenamina, 4-n-Butylanilina, p-aminobutylobenzen, p-butyloaminobenzen, p-butyloanilina
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
bp
133-134 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4,11H2,1H3
Klucz InChI
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?