Merck
QBD10523
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®7-amine
Synonim(y):
23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-amine, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H34N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupa funkcyjna
amine
azide
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H34N4O7/c17-1-3-21-5-7-23-9-11-25-13-15-27-16-14-26-12-10-24-8-6-22-4-2-19-20-18/h1-17H2
Klucz InChI
VZKXLNRXAFTBOW-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Azydo-98697-amina zawiera funkcję azydkową na jednym końcu pojedynczej przekładki 9869 o masie cząsteczkowej (28,8 Å) i grupę reaktywną na drugim końcu przekładki. Dystans 9869 jest hydrofilowy i nieimmunogenny oraz poprawia rozpuszczalność cząsteczki docelowej w wodzie, jednocześnie zmniejszając immunogenność i zwiększając objętość hydrodynamiczną celu. Grupa aminowa reaguje z kwasami i aktywnymi estrami. Grupa azydkowa reaguje z alkinami w dobrze znanej reakcji chemii kliknięć. Reakcja typu "click chemistry" przebiega w katalizie miedzi(I) lub rutenu lub w reakcji katalizowanej szczepem z niektórymi typami partnerów alkinowych.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)