Kluczowe dokumenty
QBD10525
Azido-dPEG®23-amine
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C48H98N4O23/c49-1-3-53-5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-71-41-43-73-45-47-75-48-46-74-44-42-72-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-54-4-2-51-52-50/h1-49H2
Klucz InChI
MUYDHNADYGGZNC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)