Merck
QBD10524
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®11-amine
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H50N4O11
Masa cząsteczkowa:
570.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Klucz InChI
SEFFQZUNGHPPPA-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Azydo-986911-amina zawiera funkcję azydkową na jednym końcu pojedynczej przekładki 9869 o masie cząsteczkowej (44,2 Å) i grupę reaktywną na drugim końcu przekładki. Dystans 9869 jest hydrofilowy i nieimmunogenny oraz poprawia rozpuszczalność cząsteczki docelowej w wodzie, jednocześnie zmniejszając immunogenność i zwiększając objętość hydrodynamiczną celu. Pierwszorzędowa reaktywna grupa aminowa reaguje z kwasami i aktywnymi estrami. Grupa azydkowa reaguje z alkinami w dobrze znanej reakcji chemii click. Reakcja typu "click chemistry" przebiega w katalizie miedzi(I) lub rutenu lub w reakcji katalizowanej szczepem z niektórymi typami partnerów alkinowych.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)