Kluczowe dokumenty
727423
2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Synonim(y):
8-Azido-3,6-dioxaoctanol solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.19
Beilstein:
4418543
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤1.5% water
grupa funkcyjna
azide
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
Klucz InChI
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F - Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
-33 °C - Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)