Kluczowe dokumenty
764191
Alkyne-PEG5-N-hydroxysuccinimidyl ester
Synonim(y):
Acetylene-PEG5-NHS ester, Alkyne-PEG5-NHS ester, Alkyne-PEG5-succinimidyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NO9
Masa cząsteczkowa:
401.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
NHS ester
alkyne
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO9/c1-2-6-23-8-10-25-12-14-27-15-13-26-11-9-24-7-5-18(22)28-19-16(20)3-4-17(19)21/h1H,3-15H2
Klucz InChI
ACZDUKRWTPZVRP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Heterobifunctional crosslinker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a primary amine. The succinimidyl ester group will react preferentially with primary amines to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification amine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?