Merck
901982
Sigma-Aldrich
Alkyne Agarose
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.22
Formularz
slurry
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n/D 1.343
gęstość
0.970 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)