Merck
764167
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5-acid
Synonim(y):
Polyethylene glycol, Acetylene-PEG5-acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
alkyne
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C14H24O7/c1-2-4-17-6-8-19-10-12-21-13-11-20-9-7-18-5-3-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16)
Klucz InChI
GWIACWQVTBMVEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkyne-PEG5-acid may be used in the synthesis of peptide nucleic acid (PNA) oligomers that can conjugate with vitamin B12 via Cu-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition in order to study if vitamin B12 to transport PNA oligonucleotides into bacterial cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vitamin B 12 as a carrier of peptide nucleic acid (PNA) into bacterial cells.
Rownicki M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 7644-7644 (2017)