Merck
901565
Sigma-Aldrich
Propargyl-PEG3-acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
alkyne
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCOCCOCCOCCC(O)=O
Klucz InChI
CJNSWLAJTZVSRB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Propargyl-PEG3-acid to heterobifunkcyjny, PEGylowany środek sieciujący z kwasem karboksylowym na jednym końcu i grupą propargylową na drugim, przeznaczony do reakcji ze związkami zawierającymi azydki przy użyciu chemii typu "click". Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Kwas propargylo-PEG3 może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciał i leków lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Jest to środek sieciujący z grupą alkinową na jednym końcu i grupą karboksylową na drugim końcu. Alkin może być użyty do przyłączenia się do azydku za pomocą katalizowanej miedzią chemii typu "click". Związek zawiera trzy jednostki PEG, aby poprawić rozpuszczalność.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2