Kluczowe dokumenty
904864
(S,R,S)-AHPC-PEG6-butyl azide
≥95%
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-27-Azido-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azaheptacosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-2-2-2-2-6-N3, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Polecane produkty
ligand
VH032
Próba
≥95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-]
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.