Kluczowe dokumenty
917303
C5 Lenalidomide-C6-PEG1-C3-PEG1-Butyl NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, C5 Koniugat lenalidomidu, Chlorowodorek 6-((5-((6-aminoheksylo)oksy)pentylo)oksy)-N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1-oksoizoindolin-5-ylo)heksanamidu, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Polecane produkty
ligand
C5 Lenalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCCCCOCCCCCOCCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI
1S/C30H46N4O6.ClH/c31-16-6-1-2-7-17-39-19-9-4-10-20-40-18-8-3-5-11-27(35)32-24-12-13-25-23(21-24)22-34(30(25)38)26-14-15-28(36)33-29(26)37;/h12-13,21,26H,1-11,14-20,22,31H2,(H,32,35)(H,33,36,37);1H
Klucz InChI
FNYLYHJEZMANFG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejścia do degradacji białek
Ukierunkowana degradacja białek: od biologii chemicznej do odkrywania leków
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
917303-50MG | 4061841820383 |