Merck
909432
Sigma-Aldrich
Fluorinated VHL Spy Molecule 2
≥98%
Synonim(y):
(2S,4R)-N-(4-bromobenzylo)-4-hydroksy-1-(2,2,2-trifluoroacetylo)pirolidyno-2-karboksyamid, Ligand reporterowy VHL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14BrF3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.17
Kod UNSPSC:
12352101
ligand
VH032 derivative
Próba
≥98%
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=C([C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(C(F)(F)F)=O)NCC2=CC=C(Br)C=C2
Zastosowanie
Fluorowana cząsteczka szpiegowska VHL 2 może być wykorzystywana do odkrywania nowych substancji wiążących von Hippel-Lindau (VHL). Oparty na VH032 (nr kat. 901490), ten reporter został zaprojektowany w laboratorium Alessio Ciulli do wiązania miejsca rozpoznawania hydroksyproliny (Hyp) VHL. W przypadku zastosowania w eksperymentach przesiewowych 19F NMR z obserwacją ligandu, jego przemieszczenie wskazuje na wiązanie przez inną cząsteczkę. Dodatkowe fluorowane cząsteczki szpiegowskie VHL są dostępne jako pozycje 909459, 909440 i 909416.
Ligaza E3 VHL jest coraz bardziej interesująca dla ukierunkowanej degradacji białek, a te cząsteczki szpiegowskie ułatwią identyfikację nowych ligandów VHL i degradatorów opartych na VHL.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)